Learn More
Cytiva SFB de calidad para investigación, origen sudamericano
Código de producto. 10166413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10166413 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10166413 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30160.02
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Suero fetal bovino de calidad para investigación de origen sudamericano Certificado de análisis disponible
  • Complemente el crecimiento de cultivos celulares de investigación con suero fetal bovino HyClone de calidad procedente de Sudamérica.
  • Obtenido en países sudamericanos aprobados por la UE con trazabilidad completa a la fuente original
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Producido utilizando la tecnología «True Pool» para la uniformidad y la homogeneidad entre frascos
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 um)
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
País de origen Sudamérica
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado secuencial, 100 nm
Probado para Endotoxina, hemoglobina