Learn More
Cytiva SFB de calidad para investigación, irradiado e inactivado por calor
Código de producto. 15745533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15745533 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15745533 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30160.03IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Suero fetal bovino de calidad para investigación de origen sudamericano Irradiado e inactivado por calor.
  • Complemente el crecimiento de cultivos celulares de investigación con suero fetal bovino HyClone de calidad procedente de Sudamérica.
  • Obtenido en países sudamericanos aprobados por la UE con trazabilidad completa a la fuente original
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Producido utilizando la tecnología «True Pool» para la uniformidad y la homogeneidad entre frascos
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 um)
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
País de origen Sudamérica
Cantidad 500 mL
Grado Calidad para investigación