Learn More
Sal sódica de resazurina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30413253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413253 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30413253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1445801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resazurin sodium salt
CAS 62758-13-8
Fórmula molecular C12 H6 N O4 . Na
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-Hydroxy-3H-Phenoxazin-3-one-10-oxide Sodium Salt, Sodium Resazurin
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
Nombre IUPAC sodio; 10-oxido-7-oxofenoxazina-10-ium-3-olato
Peso molecular (g/mol) 251.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0195