Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de Resazurina
Código de producto. 11474687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474687 5 g 5 g
11464687 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474687 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21187.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.51€
    79.65€ / 5 g
    Ahorro 17.86€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Como indicador pH 3,8 (naranja) a 6,5 (violeta oscuro)
Como indicador pH 3,8 (naranja) a 6,5 (violeta oscuro). La sal sódica de Resazurina actúa como colorante azul no fluorescente utilizado especialmente en el indicador de reducción de oxidación de la prueba de resazurina para bacterias. Se utiliza como indicador de reducción de oxidación fluorogénica en una variedad de células, levaduras y eucariotas por citometría de flujo, microscopía de fluorescencia y cribado de alto rendimiento. Además, se utiliza para caracterizar la actividad metabólica de la mitocondria. También se utiliza para analizar el L-glutamato y para medir la biodegradación aeróbica de la materia orgánica existente en los efluentes. Además, actúa como indicador de viabilidad celular en cultivos celulares de mamíferos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Como indicador pH 3,8 (naranja) a 6,5 (violeta oscuro). La sal sódica de Resazurina actúa como colorante azul no fluorescente utilizado especialmente en el indicador de reducción de oxidación de la prueba de resazurina para bacterias. Se utiliza como indicador de reducción de oxidación fluorogénica en una variedad de células, levaduras y eucariotas por citometría de flujo, microscopía de fluorescencia y cribado de alto rendimiento. Además, se utiliza para caracterizar la actividad metabólica de la mitocondria. También se utiliza para analizar el L-glutamato y para medir la biodegradación aeróbica de la materia orgánica existente en los efluentes. Además, actúa como indicador de viabilidad celular en cultivos celulares de mamíferos.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido e hidróxido de amonio.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62758-13-8
Fórmula molecular C12H6NNaO4
Peso molecular (g/mol) 251.173
Número MDL MFCD00005036
Clave InChI IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 112939
Nombre IUPAC sodio; 10-oxido-7-oxofenoxazina-10-ium-3-olato
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resazurin
Beilstein 3794971
Información de solubilidad Soluble in water,dimethylsulfoxide and ammonium hydroxide.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.18
compliance-icons
Nombre del producto
  • Resazurin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Resazurin sodium salt
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.