Learn More
Invitrogen™ Resazurin, Sodium Salt
Descripción
The non-fluorescent resazurin can be used as a fluorogenic oxidation-reduction indicator in a variety of cells, including bacteria, yeast and eukaryotes by flow cytometry, fluorescence microscopy and high-throughput screening. The red-fluorescent product, resorufin exhibits absorption/emission maxima ∼575/585 nm.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Descripción | Resazurina, sal sódica |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Viability |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Resazurina |
| Tipo de colorante | Resazurin |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | Invitrogen |
| Mostrar más |