Learn More
MedChemExpress Resazurin sodium
Código de producto. 16441159
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441159 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16441159 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY111391
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
MedChemExpress Resazurin sodium (Diazoresorcinol sodium) is commonly used to measure bacterial and eukaryotic cell viability through its reduction to the fluorescent product resorufin.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (331.77 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 5 mg/mL (19.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Peso molecular 251.17 g/mol
CAS 62758-13-8
Sinónimo Diazoresorcinol sodium