Descripción
Mide 3H-Fenoxenazina-3-ona, 7-hidroxi-, 10-óxido, sal sódica en 1h en muestras celulares con kit de ensayo de resazurina AB112119. Citado en 3 publicaciones. Úsalo con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5000 pruebas |
| Estado normativo | RUO |