Learn More
Resatorvid, MedChemExpress
Descripción
Resatorvid (TAK-242) is a selective Toll-like receptor 4 (TLR4) inhibitor. Resatorvid inhibits NO, TNF-α and IL-6 production with IC50s of 1.8 nM, 1.9 nM and 1.3 nM, respectively. Resatorvid downregulates expression of TLR4 downstream signaling molecules MyD88 and TRIF. Resatorvid inhibits autophagy and plays pivotal role in various inflammatory diseases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Resatorvid |
| CAS | 243984-11-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H17ClFNO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | TAK-242 CLI-095 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (276.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S([C@H]1C(C(OCC)=O)=CCCC1)(NC2=CC=C(C=C2Cl)F)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 361.82 |
| Mostrar más |