Learn More
Resatorvid, MedChemExpress
Código de producto. 16417127
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16417127 5 mg 5 miligramos
16404408 10 mg 10 miligramos
16400727 50 mg 50 miligramos
16465296 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16417127
Marca: Medchem Express HY11109
MedChemExpress Resatorvid (TAK-242) is a selective Toll-like receptor 4 (TLR4) inhibitor. Resatorvid inhibits NO, TNF-α and IL-6 production with IC50s of 1.8 nM, 1.9 nM and 1.3 nM, respectively. Resatorvid downregulates expression of TLR4 downstream signaling molecules MyD88 and TRIF. Resatorvid inhibits autophagy and plays pivotal role in various inflammatory diseases.
Resatorvid (TAK-242) is a selective Toll-like receptor 4 (TLR4) inhibitor. Resatorvid inhibits NO, TNF-α and IL-6 production with IC50s of 1.8 nM, 1.9 nM and 1.3 nM, respectively. Resatorvid downregulates expression of TLR4 downstream signaling molecules MyD88 and TRIF. Resatorvid inhibits autophagy and plays pivotal role in various inflammatory diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resatorvid
CAS 243984-11-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17ClFNO4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo TAK-242 CLI-095
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (276.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S([C@H]1C(C(OCC)=O)=CCCC1)(NC2=CC=C(C=C2Cl)F)=O
Peso molecular (g/mol) 361.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.82
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation