Learn More
RepSox, MedChemExpress
Código de producto. 16485478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485478 10 mg 10 miligramos
16451657 50 mg 50 miligramos
16438197 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13012
MedChemExpress RepSox (E-616452) is a potent and selective of the TGFβR-1/ALK5 inhibitor which inhibits ALK5 autophosphorylation with an IC50 of 4 nM.
RepSox (E-616452) is a potent and selective of the TGFβR-1/ALK5 inhibitor which inhibits ALK5 autophosphorylation with an IC50 of 4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RepSox
CAS 446859-33-2
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13N5
Cantidad 10 mg
Sinónimo E-616452 SJN 2511
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (116.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(C2=NNC=C2C3=NC4=CC=CN=C4C=C3)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 287.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.32
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease