Learn More
Reproterol, TRC
Código de producto. 17999844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17999844 100 mg 100 miligramos
17959454 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17999844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR144650100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54063-54-6
Fórmula molecular C18 H23 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 389.41
Sinónimo 7-[3-[[2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]amino]propyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, D 1959;
Nombre IUPAC 7-[3-[[2-(3,5-dihidroxifenil)-2-hidroxietil]amino]propil]-1,3-dimetilpurina-2,6-diona
SMILES O=C1C2=C(N=CN2CCCNCC(O)C=3C=C(O)C=C(O)C3)N(C(=O)N1C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reproterol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23N5O5/c1-21-16-15(17(27)22(2)18(21)28)23(10-20-16)5-3-4-19-9-14(26)11-6-12(24)8-13(25)7-11/h6-8,10,14,19,24-26H,3-5,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1699