Descripción
Almohadillas para pruebas para la revisión periódica del rendimiento del analizador de humedad MA37/160.
- Le permite confirmar de forma rápida si un dispositivo funciona correctamente y ofrece los resultados correctos.
- Se utiliza junto con la función de prueba de rendimiento del analizador de humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de humedad MA37/160 |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tipo | Almohadillas de prueba para analizador de humedad, 10/paq. |