Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo reposicionables para cables y alambres
Código de producto. 11321530
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
11321530 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 11321530 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 217074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de vinilo para cables y alambres, imprimibles y reposicionables, para impresoras de transferencia térmica.
  • Etiquetas de tela de vinilo imprimibles y reposicionables para impresoras de transferencia térmica. Nota: Este material está reconocido por UL con su cinta correspondiente. Consulte la serie de cintas recomendada para conocer la cinta adecuada que se va a utilizar.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Caucho reposicionable, Reposicionable
Recubrimiento Vinilo
Color Blanco
Pantalla Blanco
Acabado Semisatinado
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresoras THT con núcleo de 76 mm BBP11, BBP12, PR Plus
Repetición horizontal (métrico) 15,70 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 3000 etiquetas/rollo
Cantidad 1500/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño (métrico) 12,7 × 25,4 mm (An × Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0,046 mm
Repetición vertical (métrico) 28,40 mm
Dimensiones (L x An) 25,4 x 12,70 mm
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 66,68 mm
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 66,68 mm
Alternate Part Number BPT-611-498