Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo multiusos reposicionables para impresoras M6/M7
Código de producto. 17899214 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,75 x 0,5 in
1 x 1 in
1,5 x 0,5 in
1 x 0,75 in
Altura (métrico):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
paquete de 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Altura (métrico) Forma Tamaño de la unidad
17899214 1 x 0,75 in 25,4 mm Rectángulo paquete de 2500
17849104 0,75 x 0,5 in 19,05 mm Rectángulo paquete de 5000
17859104 1 x 1 in 25,4 mm Cuadrado paquete de 2500
17848284 1,5 x 0,5 in 38,1 mm Rectángulo paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17899214 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00€
    343.12€ / paquete de 2500
    Ahorro 62.88€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una vez aplicado, CleanLift™ La serie de tela de vinilo es permanente o reposicionable.
  • El adhesivo y el respaldo de tela ofrecen un gran poder de sujeción, pero permiten una extracción y reposicionamiento limpios.
  • Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
  • Capa superior especialmente formulada para una alta calidad de impresión.
  • Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
  • Fabricado en material de vinilo B-498
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, reconocido por UL
Tipo de adhesivo Caucho reposicionable
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Semisatinado
Formato Troquelado
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de componentes y equipos, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Sin látex N.º
Cantidad 2500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0.185 mm
Dimensiones (L x An) 1 x 0,75 in
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm
Altura (métrico) 25,4 mm
Alternate Part Number BM-18-498