Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de vinilo multiusos reposicionables
Código de producto. 17811739 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,75 x 1 pulg
1 x 1,9 in
12,70 mm x 12,70 mm (An x Al)
19,05 mm x 12,70 mm (An x Al)
1 x 1 pulg
25,40 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 31,75 mm (An x Al)
25,40 mm x 38,10 mm (An x Al)
6,10 mm x 4,88 m (An x Al)
8,08 mm x 4,88 m (An x Al)
9,53 mm x 6,10 m (An x L)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 120
paquete de 160
paquete de 180
paquete de 220
paquete de 240
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Formato Tamaño de la unidad
17811739 25,40 mm x 31,75 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 160
17940740 12,70 mm x 12,70 mm (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 240
17910740 19,05 mm x 12,70 mm (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 220
17930740 25,40 mm x 12,70 mm (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 180
17910680 0,75 x 1 pulg BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 180
17970740 1 x 1 pulg BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 160
17930770 1 x 1,9 in BMP41, BMP51, M511 Troquelado paquete de 100
17900740 25,40 mm x 38,10 mm (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 120
17920690 6,10 mm x 4,88 m (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Continua cada uno
17990690 8,08 mm x 4,88 m (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Continua cada uno
17980760 9,53 mm x 6,10 m (An x L) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Continua cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17811739 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.60€
    37.25€ / paquete de 160
    Ahorro 2.35€
    5% Descuento
En stock
Coloque, retire y reposicione fácilmente etiquetas en cualquier superficie limpia y seca con el B-498 CleanLift™ Material de etiqueta de tela de vinilo de serie. Imprima casi en cualquier lugar con una alta calidad Brady™ Impresora de etiquetas de mano.
  • Ideal para marcar cables, alambres, bloques de terminales, placas de pared.
  • Fabricado con tela de vinilo resistente y recubierta para resistir temperaturas extremas.
  • Fabricado con un fuerte adhesivo a base de goma que se puede quitar limpiamente y volver a colocar de forma segura en cualquier superficie limpia y seca.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL. Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863.
Tipo de adhesivo Caucho reposicionable
Color Blanco
Acabado Semisatinado
Formato Troquelado
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras; Etiquetado de placas de circuitos; Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BMP51, BMP53, M511, M510
Cantidad 160
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a 80 °C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0.185 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 mm x 31,75 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 1,25 in
Anchura (imperial) 295 mm (1 in)
Anchura (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 31.75 mm
Alternate Part Number M5-103-498