Learn More
Reposición, LoGiCal
Código de producto. 30461338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461338 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461338 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1615.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reposal
CAS 3625-25-0
Nombres de analitos o componentes Reposal
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-bicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-yl-5-ethyl-Barbituric acid, 5-bicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-yl-5-ethyl- (7CI,8CI), 5-Bicyclo[3,2,1]oct-2-en-2-yl-5-ethylbarbituric acid, 5-Bicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-yl-5-ethylbarbituric acid, Reposal, Reposal Novo, Reposamal, WT 161
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O3/c1-2-14(11(17)15-13(19)16-12(14)18)10-6-8-3-4-9(5-8)7-10/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3,(H2,15,16,17,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)C2=CC3CCC(C3)C2
Nombre IUPAC 5-(3-biciclo[3.2.1]oct-3-enil)-5-etil-1,3-diazinano-2,4,6-triona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 262.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1317 g/mol