Learn More
Scienceware Recipiente recolector de mercurio con esponja integrada y placa perforada
Código de producto. 13064897 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit para derrames de mercurio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
13064897 Kit para derrames de mercurio cada uno
1 options
Código de producto. 13064897 Proveedor Scienceware N.º de proveedor 0670600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    43.74€ / paquete de 1
    Ahorro 7.26€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
El recipiente recolector de mercurio con esponja integrada y placa perforada hace que la limpieza de pequeños derrames de mercurio sea rápida y sencilla.
  • El revestimiento de espuma interior absorbe el mercurio derramado.
  • Simplemente gire la tapa para recolectar el mercurio debajo de la placa perforada.
Especificaciones
Tipo Kit para derrames de mercurio
Para utilizar con (aplicación) Colección Mercury
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10.16 cm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5.08 cm