Learn More
Electrothermal™ Elemento de calentamiento de repuesto
Código de producto. 11768432
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11768432 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11768432 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 1008647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    370.80€ / paquete de 1
    Ahorro 38.20€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con EMEA3/6/1000
Tensión 230 V
Vataje 300 W
Tipo de producto Elemento de calentamiento de repuesto
Frecuencia 50 Hz