Learn More
BRAND™ seripettor™ / seripettor™ Conjunto de bomba profesional
Código de producto. 12691605 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Seripettor pro, 25 ml
Seripettor, 10 ml
Seripettor, 2 ml
Seripettor, 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12691605 Seripettor, 2 ml cada uno
11376390 Seripettor, 10 ml cada uno
12601615 Seripettor, 25 ml cada uno
10705883 Seripettor pro, 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12691605 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 704541
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para seripettor™ y seripettor™ Dispensadores de botellas profesionales
  • seripettor™Conjunto de bomba provisto de resorte de elevación de acero inoxidable.
  • seripettor™Conjunto de bomba profesional suministrado con Hastaloy™ Resorte de elevación (inoxidable), con PEI para protección UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de la bomba
Material Policarbonato
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquido
Para utilizar con (equipo) Seripettor, 2 ml
Incluye Solo conjunto de bomba