Learn More
Grant Instruments™ Tapas transparentes de policarbonato
Código de producto. 11406427
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua modelo SAP12, JBN12, JBA12 y SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus
Depósito de 2 l
Depósito de 5 l
Depósitos de 26 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11406427 Depósitos de 26 l 1 PCS
11496417 Baño de agua modelo SAP12, JBN12, JBA12 y SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus cada uno
11486417 Depósito de 5 l 1 PCS
11476417 Depósito de 2 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11406427 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor AQL26
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dirige la condensación lejos de los recipientes sumergidos, evita la contaminación, reduce la evaporación y ahorra energía.
  • Diseño de policarbonato
  • La tapa transparente de dos vertientes permite que la acumulación de condensación gotee de los recipientes sumergidos.
  • Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción En dos vertientes
Para utilizar con (equipo) Depósitos de 26 l
Material Policarbonato