Learn More
Hanna Instruments™ Electrodos de pH de repuesto
Código de producto. 10619562
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
10619562 De 0 a 14 1 PCS
1 options
Código de producto. 10619562 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI73127
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El electrodo de recambio está diseñado como un cartucho fácil de ajustar que se bloquea en su lugar, con dos juntas tóricas para mantener un sellado hermético.
  • Compatible con los analizadores multiparamétricos HI98129 y HI98130 Combo, los analizadores HI98127 y HI98128 pHep™ y el analizador de ORP HI98121
  • Cuenta con un conector redondo de acero inoxidable y una unión de tela extensible
  • Diseñado como un cartucho fácil de ajustar que se bloquea en su lugar, con dos juntas tóricas para mantener un sellado hermético
Especificaciones
Tipos de conector Patilla
Diámetro (métrico) 12 mm
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C