Descripción
Productos aplicables:
- Cajas de guantes Precise Basic
- Cajas de guantes de atmósfera controlada Precise
- Cajas de guantes con filtro HEPA Precise
- Cajas de guantes de combinación Protector
- Cajas de guantes de atmósfera controlada Protector
- Cajas de guantes de filtrado Protector
- Cajas de pesaje XPert
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caja para guantes Precise Basic, caja de guantes de atmósfera controlada Precise, caja de guantes con filtro HEPA Precise, caja de guantes de combinación Protector, cajas de guantes de atmósfera controlada Protector, cajas de guantes filtrados Protector, cajas de pesaje XPert |
| Peso (imperial) | 1 lb |
| Peso (métrico) | 0,5 Kg |
| Tipo de producto | Juntas tóricas de repuesto |