Learn More
Thermo Scientific™ Agujas de repuesto para jeringas de GC
Código de producto. 11772227 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Jeringa Thermo 36500490
Jeringa Thermo 365K3041
Jeringa Thermo Scientific modelo 36500510
Jeringa Thermo Scientific modelo 36500520
Jeringa Thermo Scientific modelo 36550040
Jeringa Thermo Scientific modelo 365D1171
Jeringa Thermo Scientific modelo 365D1841
Jeringa Thermo Scientific modelo 365D3731
Jeringas Thermo 36500495, 36503015
Jeringas Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881
Longitud de la aguja (métrico):
50 mm
75 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
paquete de 2
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Para utilizar con (equipo) Longitud de la aguja (métrico) Dimensione della confezione
11772227 Jeringa Thermo Scientific modelo 365D1171 50 mm paquete de 5
10219214 Jeringa Thermo Scientific modelo 36550040 50 mm paquete de 2
10260095 Jeringa Thermo Scientific modelo 36500510 75 mm paquete de 2
10270095 Jeringa Thermo Scientific modelo 36500520 75 mm paquete de 2
10371005 Jeringa Thermo 36500490 80 mm paquete de 5
10055864 Jeringas Thermo 36500495, 36503015 50 mm paquete de 5
10351405 Jeringas Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881 50 mm paquete de 5
10733287 Jeringa Thermo 365K3041 50 mm paquete de 5
10243033 Jeringa Thermo Scientific modelo 365D1841 50 mm paquete de 2
10351245 Jeringa Thermo Scientific modelo 365D3731 50 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11772227 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365RN215
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Las agujas de repuesto Thermo Scientific™ para jeringas están disponibles para jeringas con aguja extraíble.
Las agujas de repuesto Thermo Scientific™ para jeringas están disponibles para jeringas con aguja extraíble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descripción 365RN215
Calibre de aguja 26 G
Longitud de la aguja (imperial) 1,9685 in
Tipo de producto Aguja de jeringa de repuesto
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Jeringa Thermo Scientific modelo 365D1171
Tipo de conexión Extraíble
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.