Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Agujas de repuesto para jeringas de émbolo en aguja Agilent
Descripción
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,22 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Volumen (métrico) | 1 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 42 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |