Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 1 a 2,5 ml
Código de producto. 15208613
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
25 G
Estilo de punta de aguja:
Cono
Cúpula
LC
Orificio lateral o abovedada
bisel
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
7 pulg
Diámetro exterior (imperial):
0,01 in
0,02 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Longitud de la aguja (imperial) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
15208613 23 G Orificio lateral o abovedada 2 in 0,02 in paquete de 2
15268603 23 G Cono 7 pulg 0,02 in paquete de 2
12726317 23 G bisel 4,52 in 0,02 in paquete de 5
12917616 25 G LC 2 in 0,01 in paquete de 5
15278603 23 G Cono 4,52 in 0,02 in paquete de 5
12706317 23 G bisel 2,7 in 0,02 in paquete de 5
15298603 23 G Cúpula 2 in 0,02 in paquete de 2
12716317 23 G bisel 7 pulg 0,02 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15208613 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 039120
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Acero inoxidable
  • 0,63 mm de DE., 0,32 mm de DI
  • 23 de calibre
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,012 in
Diámetro exterior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,5 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja Orificio lateral o abovedada
Para utilizar con (equipo) Jeringa (de 1 a 2,5 μl)