Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 1 a 2,5 ml
Descripción
- 0,63 mm de DE., 0,32 mm de DI
- 23 de calibre
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 25 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,007 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,2 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,25 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | LC |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa (de 1 a 2,5 μl) |