Learn More
Trajan™ Aguja de repuesto para jeringas de 5 y 10 ml
Código de producto. 11952595
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23 G
Estilo de punta de aguja:
Extraíble
bisel
Longitud de la aguja (imperial):
1,9 in
2 in
Diámetro interior (imperial):
0,012 in
0,014 in
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Longitud de la aguja (imperial) Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
11952595 22 G Extraíble 2 in 0,014 in 5 PCS
11911144 23 G bisel 1,9 in 0,012 in paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11952595 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 0315233
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Hechas de acero inoxidable
Para jeringas de aguja extraíble o repuestos adicionales, póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 0,014 in
Diámetro exterior (imperial) 0,028 in
Diámetro interior (métrico) 0,37 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,63 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja Extraíble
Para utilizar con (equipo) Jeringa (5 y 10 ml)