Learn More
Thermo Scientific™ Tapas de rotor de microcentrífuga de repuesto
Código de producto. 10554573 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Tapa del rotor
Tapa enroscable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10554573 Tapa enroscable 1 PCS
10177222 Tapa del rotor 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10554573 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00€
    361.00€ / paquete de 1
    Ahorro 17.00€
    4% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estas tapas del rotor de microcentrífuga de repuesto con el rotor de microcentrífuga.
Combine las tapas del rotor de microcentrífuga de repuesto Thermo Scientific™ con el rotor de microcentrífuga.
Tapa de biocontención ClickSeal™:
  • Para su uso con rotor de 24 × 1,5/2,0 ml (75003424), rotor PCR de 4 × 8 (75003440)
  • El diseño exclusivo emite un «clic» cuando la tapa queda cerrada herméticamente, lo que garantiza que las muestras están cargadas de manera segura y reduce el tiempo de recuperación mediante la apertura con un clic.
  • La tapa de PPSU del rotor permite ver el contenido de este para mayor seguridad y comodidad
Tapa enroscable:
  • Para su uso con rotor de 36 × 0,5 ml (75003436), rotor de doble fila de 18 × 2,0/0,5 ml (75003418), rotor PCR de 8 × 8 (75003489)
Información para pedidos:
Se venden individualmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotores de microcentrífuga Thermo Scientific 75003436, 75003489, y 75003418
Descripción Tapa enroscable
Tipo de producto Tapa enroscable