Learn More
BOLA Replacement Inner Parts
Código de producto. 10727512
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10727512 3 mm cada uno
10430922 4 mm cada uno
10047891 0,8 mm cada uno
10217171 1,6 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10727512
Marca: BOLA D59722
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Replacement Inner Parts PTFE, PVDF
  • Consisting of a v-ring (ETFE), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium).
  • Very good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro (métrico) 3 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tamaño de rosca GL 25
Color White
Flexibility Rigid