Learn More
BriskHeat Elemento calefactor de repuesto para selladores térmicos
Código de producto. 13453719 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para sellador térmico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
13453719 Para sellador térmico cada uno
1 options
Código de producto. 13453719 Proveedor BriskHeat N.º de proveedor 0301875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00€
    31.29€ / paquete de 1
    Ahorro 4.71€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Mantenga su selladora funcionando de la mejor manera con estos elementos calefactores de repuesto para selladores térmicos.
  • Elija el voltaje que coincida con su sellador térmico.
Especificaciones
Temperatura (métrico) 399 °C
Tipo Elemento calefactor de repuesto
Para utilizar con (aplicación) Para sellador térmico
Longitud (métrico) 203,2 mm
Anchura (métrico) 5,08 mm
Tensión 230 V