Learn More
A.I.E Elemento calefactor de repuesto para selladores térmicos
Código de producto. 13443719 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para sellador térmico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
13443719 Para sellador térmico cada uno
1 options
Código de producto. 13443719 Proveedor A.I.E N.º de proveedor 0301885
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00€
    52.21€ / paquete de 1
    Ahorro 11.79€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Reemplace rápida y fácilmente el elemento calefactor de su sellador térmico.
  • El kit de elemento térmico de repuesto modelo 03018-80 es compatible con el sellador térmico 03018-10.
  • El kit de elemento térmico de repuesto modelo 03018-85 es compatible con el sellador térmico 03018-15.
Especificaciones
Temperatura (métrico) 399 °C
Tipo Elemento calefactor de repuesto
Para utilizar con (aplicación) Para sellador térmico
Longitud (métrico) 304,8 mm
Anchura (métrico) 5,08 mm
Tensión 230 V