Learn More
Klever Cabezal de repuesto (cabezal de corte más ancho)
Código de producto. 17789007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17789007 12/paq. paquete de 240
1 options
Código de producto. 17789007 Proveedor Klever N.º de proveedor KCJXH30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    349.29€ / paquete de 240
    Ahorro 48.71€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Cabezal de repuesto (cabezal de corte más ancho) para su uso con los cortadores de seguridad Klever X-Change.
  • Cabezal de hoja «30» con boca ancha, por lo que es adecuado para materiales más gruesos.
  • Para cuchillas de seguridad Klever XChange y Klever XChange Plus.
  • Especialmente seguras gracias a la hoja oculta.
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de repuesto
Para utilizar con (equipo) Cuchillas de seguridad Klever X-Change y Klever X-Change Plus
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Cantidad 12/paq.