Learn More
Klever Cabezal de repuesto (cabezal de corte más ancho con raspador)
Código de producto. 17709017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17709017 12/paq. paquete de 240
1 options
Código de producto. 17709017 Proveedor Klever N.º de proveedor KCJXH35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.90€
    403.45€ / paquete de 240
    Ahorro 86.45€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Cabezal de repuesto (cabezal de corte más ancho con raspador) para su uso con los cortadores de seguridad Klever X-Change.
  • Cabezal de hoja «35» con acceso amplio, por lo que es adecuado para materiales más gruesos.
  • Con raspador y divisor de cinta integrado.
  • Para cuchillas de seguridad Klever XChange y Klever XChange Plus.
  • Especialmente seguro gracias a la cuchilla oculta.
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de repuesto
Para utilizar con (equipo) Cuchillas de seguridad Klever X-Change y Klever X-Change Plus
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Cantidad 12/paq.