Learn More
Klever Cabezal de repuesto (cabezal Metal Kurve)
Código de producto. 17729017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17729017 25/paq. paquete de 100
1 options
Código de producto. 17729017 Proveedor Klever N.º de proveedor KCJXH40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.71€
    224.55€ / paquete de 100
    Ahorro 49.16€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Cabezal de repuesto (cabezal Metal Kurve) para su uso con los cortadores de seguridad Klever X-Change.
  • Cabezal de hoja «40» con hoja de gancho.
  • Doble uso, por lo que es muy económico.
  • Con esquinas redondeadas.
  • Ideal para cortar artículos envasados, alfombras, revestimientos, textiles, cuerdas, etc.
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de repuesto
Para utilizar con (aplicación) Corte de artículos envasados, alfombras, revestimiento, textiles, cuerdas, etc.
Para utilizar con (equipo) Cortadores de seguridad Klever™ X-Change
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Cantidad 25/paq.