Learn More
Electrothermal™ Cartucho calefactor Digi-Mantle de repuesto
Código de producto. 11777873
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11777873 1000 ml cada uno
11757873 250 ml cada uno
11767873 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11777873 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 3620409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    835.07€ / paquete de 1
    Ahorro 284.93€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Permite remover y calentar un matraz de fondo redondo hasta una temperatura del elemento de 450 °C. El cartucho calentador Digi-Mantle de reemplazo Electrothermal™ utiliza un control electrónico preciso para proporcionar medidas precisas de temp
  • Para su uso con el controlador digital OMCA.
  • Agite y caliente los matraces de fondo redondo hasta una temperatura del elemento de 450 °C
  • Utiliza un control electrónico preciso para proporcionar una medición precisa de la temperatura y la agitación.
  • El diseño modular permite que los cartuchos de calefacción de diferentes tamaños sean intercambiados utilizando el mismo controlador digital OMCA como base
  • Económico y sencillo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con OMCA Digi-Mantle
Tipo de producto Cartucho de repuesto de bolígrafo