Learn More
Fisherbrand™ Lámpara de deuterio de repuesto para detectores de Agilent UV y Visible HPLC
Código de producto. 15192738
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Detector HPLC 1100 DAD, 8453
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15192738 Detector HPLC 1100 DAD, 8453 cada uno
1 options
Código de producto. 15192738 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 1194112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00€
    821.11€ / paquete de 1
    Ahorro 88.89€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Lámpara de deuterio de repuesto para Agilent El detector HPLC UV y visible tiene una vida útil de 2000 horas o 12 meses.
  • Larga duración
  • Sustitución de OEM «drop-in»
  • Trazable por número de serie
Compliance
Compatible con WEEE y ROHS
Especificaciones
Fuente de luz Deuterio
Peso (imperial) 0.36 lb.
Peso (métrico) 0.16 kg
Descripción El artículo 14-500-721 es comparable al número de pieza de Agilent 2140-0605.
Para utilizar con (equipo) Detector HPLC 1100 DAD, 8453
Tipo de producto Lámpara del detector
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.