Learn More
3M™ Lente de repuesto de acetato transparente para gafas
Código de producto. 15779807 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Gafas de seguridad 3M™ 2890A/2890SAS
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15779807 Gafas de seguridad 3M™ 2890A/2890SAS paquete de 20
1 options
Código de producto. 15779807 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000061925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    194.15€ / paquete de 20
    Ahorro 84.85€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Lente de repuesto de acetato transparente para gafas 3M™ para su uso con gafas de seguridad 3M™ 2890A/2890SAS.
  • Lente de repuesto de acetato para gafas de seguridad 3M™ 2890A/2890SAS
  • Mayor durabilidad con un revestimiento extremadamente resistente a los arañazos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Lente de repuesto
Para utilizar con (equipo) Gafas de seguridad 3M™ 2890A/2890SAS
Lens Material Acetato