Learn More
Grant Instruments™ Bandeja base de repuesto para baños de agua sin agitación
Descripción
- Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
- Elija una gradilla que se adapte a tamaños de depósito de 2, 5, 12 o 26 l
- Las gradillas se suministran de serie con la compra de un baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro<
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academia |
| Tipo | Bandeja base |
| Material | Policarbonato |