Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Frasco aspirador de vacío de repuesto de 3,8 litros
Código de producto. 15785673
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15785673 3,8 L cada uno
1 options
Código de producto. 15785673 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor H919917036
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Frasco de repuesto para el producto 15219677
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3,8 L
Color Azul
Material Polipropileno
N.° por paquete 1
Cantidad 1
Para utilizar con (equipo) Frasco aspirador de vacío 15219677
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1 gal