Learn More
Repirinast (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Repirinast |
| CAS | 73080-51-0 |
| Fórmula molecular | C20 H21 N O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4H-Pyrano[3,2-c]quinoline-2-carboxylic acid','5,6-dihydro-7,8-dimethyl-4,5-dioxo-','3-methylbutyl Ester, MY 5116, Romet |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21NO5/c1-10(2)7-8-25-20(24)15-9-14(22)16-18(26-15)13-6-5-11(3)12(4)17(13)21-19(16)23/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3,(H,21,23) |
| SMILES | CC(C)CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=C(O1)c3ccc(C)c(C)c3NC2=O |
| Nombre IUPAC | 7,8-dimetil-4,5-dioxo-6H-pirano[3,2-c]quinolina-2-carboxilato de 3-metilbutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 355.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.142 |