Learn More
Clorhidrato de repinotán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Repinotan Hydrochloride |
| CAS | 144980-77-8 |
| Fórmula molecular | C21 H24 N2 O4 S . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | BAY-x 3702, (R)-2-[4-[[(3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)methyl]amino]butyl]-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide Monohydrochloride, (R)-2-(4-((Chroman-2-ylmethyl)amino)butyl)benzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c24-21-18-8-2-4-10-20(18)28(25,26)23(21)14-6-5-13-22-15-17-12-11-16-7-1-3-9-19(16)27-17;/h1-4,7-10,17,22H,5-6,11-15H2;1H/t17-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.O=C1N(CCCCNC[C@H]2CCc3ccccc3O2)S(=O)(=O)c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[[(2R)-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]metilamino]butil]-1,1-dioxo-1,2-benzotiazol-3-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 436.952 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.122 |