Learn More
Corning™ Repeater Dispensing Pipettor Syringe Tip Adapters
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15843875 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 ml
De 5 a 25 ml
Color:
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
15843875 50 ml Blanco cada uno
15833875 De 5 a 25 ml Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15843875 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4219
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las puntas de jeringa de pipeta dosificadora Corning™ Repeater están disponibles estériles o no estériles para dispensar líquidos viscosos o volátiles de forma precisa y con desplazamiento positivo
  • Fabricada con polipropileno de alta calidad
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C durante 25 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO8655
Puntas compatibles Puntas de pipeta dosificadoras repetitivas Corning™
Color Blanco
Material Plástico
Modelo Pipeteador dosificador repetitivo
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Adaptador de punta de jeringa
Volumen (métrico) 50 ml
Cantidad 50 ml