Descripción
- Fabricada con polipropileno de alta calidad
- Esterilizables en autoclave a 121 °C durante 25 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Puntas compatibles | Puntas de pipeta dosificadoras repetitivas Corning™ |
| Color | Rojo |
| Material | Plástico |
| Modelo | Pipeteador dosificador repetitivo |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Adaptador de punta de jeringa |
| Volumen (métrico) | De 5 a 25 ml |
| Cantidad | 25 ml |