Learn More
Corning™ Paquete de inicio de pipeteador de repetición Step-R™
Código de producto. 15803915 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,05, 2,5, 5, 12,5, 25, 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15803915 0,05, 2,5, 5, 12,5, 25, 50 ml 1 set
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15803915 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6636
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
El paquete de inicio de pipeteador de repetición Step-R™ Corning™ es un práctico kit todo en uno que contiene un dispensador de repetidor, además de puntas en una amplia gama de tamaños con adaptadores
Para un arranque suave, el paquete de inicio de pipeteador de repetición Corning™ Step-R™ se suministra con el pipeteador de repetición Step-R, 2 adaptadores de punta de jeringa (25 ml y 50 ml) y 24 muestras de puntas de jeringa no estériles (0,05 ml; 2,5 ml, 5 ml, 12,5 ml, 25 ml y 50 ml).
  • Ajuste de volumen instantáneo: Cómodo gráfico de selección de volumen situado en el mango
  • Dispensación múltiple rápida y precisa: Hasta 48 dosis de pipeteo sin necesidad de recargar la punta de la jeringa
  • sin mantenimiento
  • Cumple con los requisitos ISO 8655
  • Se entrega con certificado de CC
Más información sobre Norteamérica
Más información sobre Europa, Oriente Medio y África
Consulte la ficha de recursos a continuación para obtener información acerca de las especificaciones.
'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad ISO8655
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Esterilidad No estéril
Tipo Paquete de inicio de pipetas de repetición
Volumen (métrico) 0,05, 2,5, 5, 12,5, 25, 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquidos viscosos y volátiles
Cantidad 1 paquete
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.