Descripción
La pipeta de repetición Corning™ Step-R™ es apta para dispensar líquidos volátiles, densos, viscosos o espumosos, y para todas las aplicaciones donde se requieren series de dosificación largas Es compatible con 8 tamaños distintos de puntas de jeringa con las que dispensar dosis de 1 μl a 5 ml.
- Ajuste de volumen instantáneo: Cómodo gráfico de selección de volumen situado en el mango
- Dispensación múltiple rápida y precisa: Hasta 48 dosis de pipeteo sin necesidad de recargar la punta de la jeringa
- sin mantenimiento
- Cumple con los requisitos ISO 8655.
- Se suministra con certificado de control de calidad y adaptadores de punta de jeringa de 25 y 50 ml
Más información sobre Norteamérica
Más información sobre Europa, Oriente Medio y África
Consulte la ficha de recursos a continuación para obtener información acerca de las especificaciones.
'
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Puntas compatibles | Corning™ Step-R™ Puntas de jeringa para pipetas de repetición |
| Color | Gris/Naranja |
| Para utilizar con | 8 tamaños de puntas de jeringa con las que dispensar dosis de 1 µl a 5 ml |
| Material | Plástico |
| Modelo | Corning™ Step-R™ Pipeteador de repetición |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Step-R |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeta repetitiva |
| Mostrar más |