Learn More
Reparixin, MedChemExpress
Código de producto. 16466398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466398 10 mg 10 miligramos
16453466 25 mg 25 miligramos
16452507 50 mg 50 miligramos
16448987 5 mg 5 miligramos
16420236 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16466398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15251
MedChemExpress Reparixin is a non-competitive allosteric inhibitor of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2 activation with IC50s of 1 and 100 nM, respectively.
Reparixin is a non-competitive allosteric inhibitor of the chemokine receptors CXCR1 and CXCR2 activation with IC50s of 1 and 100 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reparixin
CAS 266359-83-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H21NO3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Repertaxin DF 1681Y
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (352.87 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CS(=O)(NC([C@@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 283.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.39
Porcentaje de pureza 95.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation