Learn More
Reparixin L-lysine salt, MedChemExpress
Código de producto. 16476398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476398 10 mg 10 miligramos
16458987 5 mg 5 miligramos
16462507 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15252
MedChemExpress Reparixin L-lysine salt is an allosteric inhibitor of chemokine receptor 1/2 (CXCR1/2) activation.
Reparixin L-lysine salt is an allosteric inhibitor of chemokine receptor 1/2 (CXCR1/2) activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reparixin L-lysine salt
CAS 266359-93-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H35N3O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Repertaxin L-lysine salt
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (232.79 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (232.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCCCN)C(O)=O.CS(=O)(NC([C@@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 429.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.57
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation