Learn More
Cole-Parmer™ Kit de reparación para bombas de vacío/presión
Artikelnummer. 11725888 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aleación de cinc
Packungsgröße:
cada uno
Artikelnummer. Material unitSize
11725888 Aleación de cinc cada uno
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11725888 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 7930163
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilice el kit de reparación para bomba de vacío/presión para producir hasta 25 in. Vacío en mmHg o prueba de fugas de presión.
  • Las bombas están selladas y autolubricadas para una larga vida útil sin mantenimiento.
  • El indicador de vacío está graduado en centímetros y pulgadas de mercurio.
  • El disparador integrado le permite liberar el vacío sin desconectar la bomba.
  • La aleación de zinc es perfecta para aplicaciones exigentes; El PVC es ligero y fácil de manipular.
Spezifikation
Para utilizar con (aplicación) reparación para bombas de vacío/presión
Para utilizar con bomba de vacío/presión 79301-11
Material Aleación de cinc
Cantidad 1 unidad
Tipo Kit de reparación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.