Learn More
Repaglinida, TRC
Código de producto. 18080820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080820 250 mg 250 miligramos
18061720 50 mg 50 miligramos
18000200 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18080820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR144500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135062-02-1
Fórmula molecular C27 H36 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 452.59
Sinónimo Repaglinide, Benzoic acid, 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-, Benzoic acid, 2-ethoxy-4-[2-[[3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-, (S)-, 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid, (S)-(+)-2-Ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methylbutyl]amino]carbonyl]methyl]benzoic acid, (S)-(+)-Repaglinide, (S)-2-Ethoxy-4-[2-[[3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid, AG-EE 623ZW, AGEE 623, Enyglid, Eurepa, Europa 0.5, Europa 1, GlucoNorm, NovoNorm, Novolon, Prandin, Repaglinide
Nombre IUPAC 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-(2-piperidina-1-ilfenil)butil]amino-2-oxoetil]ácido benzoico
SMILES CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Repaglinide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.2675
Porcentaje de pureza >95%