Learn More
Tocris Bioscience™ Repaglinide
Descripción
Kir6 (KATP) channel blocker that binds with high affinity for SUR1 when co-expressed with Kir6.2 (Kd = 0.42 nM). Antidiabetic glucose regulator with hypoglycaemic effect in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Repaglinide |
| CAS | 135062-02-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C27H36N2O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.59 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 452.60 |